3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 1940 DKK
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formel: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00123332
CAS-nummer: 680212-11-7