(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25758-10G OR25758-1G
APOSOR25758-10GEA 3030 DKK
APOSOR25758-10G APOSOR25758-1G
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Smeltepunkt: 124…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677734
CAS-nummer: 69716-05-8