3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR25746-250MG
OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA
1140
DKK
APOSOR25746-250MG
APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₄S₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01570599 CAS-nummer: 680211-97-6 |