2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 872 DKK
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Formel: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01566566
CAS-nummer: 680211-93-2