Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 4420 DKK
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formel: C₈H₁₃ClO₃
Kogepunkt: 54…58 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570535
CAS-nummer: 306935-33-1