3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25625-1G OR25625-5G
APOSOR25625-1GEA 0 DKK
APOSOR25625-1G APOSOR25625-5G
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00178753
CAS-nummer: 175203-67-5