2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-ol
OR25562-250MG OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA 327 DKK
APOSOR25562-250MG APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.179 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209259
CAS-nummer: 37988-38-8