2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 698 DKK
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆N₂O₂S₂
Smeltepunkt: 128…134 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085141
CAS-nummer: 3621-99-6