5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25462-1G OR25462-5G
APOSOR25462-1GEA 654 DKK
APOSOR25462-1G APOSOR25462-5G
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Formel: C₈H₇NO₂S₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068017
CAS-nummer: 63033-64-7