4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 942 DKK
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Formel: C₅H₉NOS
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052156
CAS-nummer: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7