4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25411-1G OR25411-250MG OR25411-5G
APOSOR25411-1GEA 1510 DKK
APOSOR25411-1G APOSOR25411-250MG APOSOR25411-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClO₂S₂
Smeltepunkt: 195…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052149
CAS-nummer: 149609-86-9