3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 942 DKK
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈OS₂
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052282
CAS-nummer: 159709-36-1