1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25229-250MG OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA 164 DKK
APOSOR25229-250MG APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄ClNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084951
CAS-nummer: 1798-83-0