Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 2600 DKK
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067953
CAS-nummer: 20481-33-8