2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25042-1G OR25042-250MG OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 796 DKK
APOSOR25042-1G APOSOR25042-250MG APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067998
CAS-nummer: 32083-27-5