3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2499-1G
OR2499-50MG
OR2499-250MG
OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA
4360
DKK
APOSOR2499-1G
APOSOR2499-50MG
APOSOR2499-250MG
APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05862615 CAS-nummer: 896516-75-9 |