1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 436 DKK
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Formel: C₈H₁₇NO
Molekylvægt: 143.227 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C (0.5 mm Hg)
Massefylde: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97.8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023781
CAS-nummer: 104-58-5