Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR24490-1G OR24490-5G
APOSOR24490-1GEA 933 DKK
APOSOR24490-1G APOSOR24490-5G
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S·ClH
Smeltepunkt: 194…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01720210
CAS-nummer: 34467-12-4