4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Carboxybenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 1050 DKK
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: 222…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086503
CAS-nummer: 465514-21-0