5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-5-chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine
OR24348-100MG OR24348-250MG OR24348-500MG
APOSOR24348-100MGEA 1400 DKK
APOSOR24348-100MG APOSOR24348-250MG APOSOR24348-500MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄ClN₃O₂S
Molekylvægt: 253.665 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00206489
CAS-nummer: 680210-93-9