Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24341-10G OR24341-1G
APOSOR24341-10GEA 4040 DKK
APOSOR24341-10G APOSOR24341-1G
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052080
CAS-nummer: 75681-13-9