Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 545 DKK
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052079
CAS-nummer: 127957-83-9