4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24278-1G OR24278-250MG OR24278-5G
APOSOR24278-1GEA 1270 DKK
APOSOR24278-1G APOSOR24278-250MG APOSOR24278-5G
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570117
CAS-nummer: 680210-85-9