Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 197 DKK
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068163
CAS-nummer: 175137-03-8