Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2426-1G OR2426-250MG OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 2850 DKK
APOSOR2426-1G APOSOR2426-250MG APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
Smeltepunkt: 150…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00816792
CAS-nummer: 262856-01-9