1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 3260 DKK
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formel: C₁₉H₂₄N₂O₄
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567245
CAS-nummer: 306936-27-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III