1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 371 DKK
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Smeltepunkt: 209…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01566260
CAS-nummer: 187998-35-2