1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1h-pyrazole
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 175 DKK
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052533
CAS-nummer: 1125-30-0