2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 436 DKK
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formel: C₇H₅ClO₃·xH₂O
Molekylvægt: 172.57 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798116
CAS-nummer: 440123-65-9