4,5-Dimethyloctane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2373-1G OR2373-5G OR2373-250MG
APOSOR2373-1GEA 1400 DKK
APOSOR2373-1G APOSOR2373-5G APOSOR2373-250MG
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Molekylvægt: 142.282 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038381
CAS-nummer: 15869-96-2
UN nummer: 3295
ADR: 3 III