2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 3640 DKK
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formel: C₁₁H₈BrClN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00113279
CAS-nummer: 448224-88-2