3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 1680 DKK
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086144
CAS-nummer: 107073-28-9