3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 1090 DKK
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₇N₃O₃S
Smeltepunkt: 224…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126302
CAS-nummer: 263385-59-7