3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 360 DKK
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03086121
CAS-nummer: 91182-77-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III