5-Iodo-2-phenoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 1140 DKK
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Formel: C₁₁H₈INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681952
CAS-nummer: 352018-92-9