6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23318-1G OR23318-250MG
APOSOR23318-1GEA 2940 DKK
APOSOR23318-1G APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₃S
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681949
CAS-nummer: 368869-91-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III