1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 1370 DKK
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Smeltepunkt: 77…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681940
CAS-nummer: 368869-85-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III