4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 436 DKK
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₇ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 108…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681937
CAS-nummer: 18336-39-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III