5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 985 DKK
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₇NOS₂
Smeltepunkt: 130…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02682090
CAS-nummer: 499770-66-0