1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 545 DKK
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682032
CAS-nummer: 117483-89-3