5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 985 DKK
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆INO
Molekylvægt: 271.055 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681898
CAS-nummer: 160377-48-0