(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23185-1G OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA 545 DKK
APOSOR23185-1G APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Kogepunkt: 114…116 °C (0,05 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682009
CAS-nummer: 40987-24-4