[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 709 DKK
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formel: C₁₁H₁₁NS
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682030
CAS-nummer: 203436-48-0
UN nummer: 3259
ADR: 8,III