5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 5840 DKK
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681994
CAS-nummer: 337508-64-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III