3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 3220 DKK
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formel: C₇H₁₁NO
Kogepunkt: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677701
CAS-nummer: 306934-85-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III