5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 305 DKK
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Smeltepunkt: 249…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659695
CAS-nummer: 635309-62-5