(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 1240 DKK
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677687
CAS-nummer: 306935-01-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III