2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 458 DKK
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682023
CAS-nummer: 56267-47-1