4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 654 DKK
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02102341
CAS-nummer: 306934-84-9