Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 1310 DKK
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₂₄INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09952119
CAS-nummer: 213013-98-0